Få mere at vide
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Brand:  R&D Systems LXSAHM-32
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18732014
  • 42430.00 DKK / 1 sæt
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
32 Plex
Multiplex Cytokine Assay Kits
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Human
GZMB
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay > 32 Plex