Få mere at vide
Human LUC7L2 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143757 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143757 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2580361Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human LUC7L2 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LUC7L2 knockout HEK-293T