Få mere at vide
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141713 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32141713 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2584981Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T