Description
LMNA KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 19 bp deletion i exon 4 og 1 bp deletion i exon 4 og 22 bp deletion i exon 4. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifications
Specifications
| Mængde | 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |