Få mere at vide
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157442 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32157442 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2589441Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T