Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Artikelnummer. 18750864
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18750864 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18750864 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4280.00 DKK
    4044.60 DKK / 1mg
    Spare 235.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Digestive/Waste
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Tumor Tissue: Liver
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Tumor
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human, Liver Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only