Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18717483 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18717483 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18717483 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 DKK
    3368.40 DKK / 1mg
    Spare 196.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot Electrophoresis
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Liver
Synonym Liver, Liver lysate, liver lysates