Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18622650
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18622650 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18622650 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 DKK
    3272.85 DKK / 1mg
    Spare 187.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot Electrophoresis
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Liver
Synonym Liver, Liver lysate, liver lysates