Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue Lysate (Adult Tumor)
Artikelnummer. 18106668 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18106668 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18106668 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP247068
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Human Liver Tissue Lysate (Adult) 0.1mg is guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Human Liver Tissue Lysate (Adult) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Liver
Mængde 0.1 mg
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Liver
Synonym Liver, Liver lysate, liver lysates