Beskrivelse
The Human Liver Tissue Lysate (Adult) is derived from human.
Tekniske data
Tekniske data
| Væv | Liver |
| Mængde | 0.1 mg |
| Værtsarter | Human |
| Indhold og opbevaring | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | Liver |
| Synonym | Liver, Liver lysate, liver lysates |