Få mere at vide
Invitrogen™ Human Lipocalin-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17194593
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Artikelnummer. 17194593
Brand: Invitrogen™ EH301RB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Lipocalin-1 kvantificerer human Lipocalin-1 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Lipocalin-1.
Proteinet kodet af dette gen tilhører lipocalin-familien. Lipocaliner er en gruppe af ekstracellulære proteiner, der er i stand til at binde lipofile stoffer ved indeslutning i deres strukturer for at minimere opløsningsmiddelkontakt. Dette protein kan binde hydrofobe ligander og inhibere cysteinproteinaser. Det kan også spille en rolle i smagsmodtagelsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer LCN1; lipocalin 1; lipocalin 1 (tåre-præalbumin); lipocalin-1; MGC71975; PMFA; protein migrerer hurtigere end albumin; Riv lipocalin; Riv prealbumin; Tlc; TP; VEG-protein; VEGP; von Ebner kirtelprotein
Analyseområde 0,13 til 30 ng/ml
Assay følsomhed 0.13 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3933
Gen symbol LCN1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål LCN1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min