Få mere at vide
Invitrogen™ Human Lipocalin-1 ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Human Lipocalin-1 kvantificerer human Lipocalin-1 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Lipocalin-1.
Proteinet kodet af dette gen tilhører lipocalin-familien. Lipocaliner er en gruppe af ekstracellulære proteiner, der er i stand til at binde lipofile stoffer ved indeslutning i deres strukturer for at minimere opløsningsmiddelkontakt. Dette protein kan binde hydrofobe ligander og inhibere cysteinproteinaser. Det kan også spille en rolle i smagsmodtagelsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | LCN1; lipocalin 1; lipocalin 1 (tåre-præalbumin); lipocalin-1; MGC71975; PMFA; protein migrerer hurtigere end albumin; Riv lipocalin; Riv prealbumin; Tlc; TP; VEG-protein; VEGP; von Ebner kirtelprotein |
| Analyseområde | 0,13 til 30 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.13 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3933 |
| Gen symbol | LCN1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |