Få mere at vide
R&D Systems™ Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
The Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LIGHT/TNFSF14 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (25 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Assay følsomhed | 16.5 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human LIGHT |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 8740 |
| Gen symbol | TNFSF14 |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |