Få mere at vide
R&D Systems™ Human Leptin Quantikine ELISA Kit
Mængde:
1 tallerken
6 tallerkener
Tilstrækkelig til:
1 x 96-brønds plade
6 x 96-brønds plader
Beskrivelse
The Human Leptin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Leptin/OB in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay følsomhed | 7.8pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Krydsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Leptin |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |