Få mere at vide
R&D Systems™ Human Legumain (NP_005597.3) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18704187
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18704187 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18704187 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2284.80 DKK / 10µg
    Spare 135.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Tekniske data
Gene Legumain/Asparaginyl Endopeptidase
Adgangsnummer NP_005597.3
Gen-id (Entrez) 5641
Gene Alias AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg