Få mere at vide
Proteintech™ Human LBP ELISA Kit
Artikelnummer. 16811546 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Artikelnummer. 16811546
Brand: Proteintech™ KE0013496T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fast fase sandwich ELISA bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogent humant LBP
  • Genkender menneskelig LBP
  • LPB (Lipopolysaccharide-binding protein) er et serumglykoprotein, der tilhører BPI/LPB/Plunc-superfamilien og BPI/LPB-familien
    • Akut-fase protein, overvejende syntetiseret af hepatocytter
    • Til stede i normale serumkoncentrationer 5 til 10μ g/ml, stigende op til 200μ g/ml 24 timer. efter induktion af akut-fase respons
    • LPB binder til lipid En del af bakteriel LPS, som er et glycolipid, der er til stede i den ydre membran af gramnegative bakterier og fungerer som affinitetsforstærker for CD14
Behandle:
  • Antistof specifikt for humant LBP præ-coated på mikrobrønde
  • Humant LPB-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for humant LBP for at detektere indfanget humant LBP-protein
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional til mængden af bundet protein kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængde sat til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer BC022256
Analyseområde 3,13 til 200 ng/ml
Assay følsomhed 0.02 ng/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 3929
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P18428
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human MCP-1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine