Få mere at vide
Invitrogen™ Human LBP ELISA Kit
Artikelnummer. 17115069
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17115069 5 x 96 prøver
17134593 96 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17115069 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EH297RBX5
ELISA
Humant LBP kvantificerer humant LBP i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant LBP.
LBP-proteinet er involveret i den akut-fase immunologiske reaktion på gram-negative bakterielle infektioner. Gram-negative bakterier indeholder et glykolipid, lipopolysaccharid (LPS), på deres ydre cellevæg. Sammen med bakteriedræbende permeabilitetsforøgende protein (BPI) binder det kodede protein LPS og interagerer med CD14-receptoren, hvilket sandsynligvis spiller en rolle i reguleringen af LPS-afhængige monocytresponser. Dette protein er en del af en familie af strukturelt og funktionelt beslægtede proteiner, herunder BPI, plasmacholesterylesteroverførselsprotein (CETP) og phospholipidoverførselsprotein (PLTP). Endelig findes dette gen på kromosom 20, umiddelbart nedstrøms for BPI-genet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer akut fase protein; binder bakteriel LPS; BPI-fold indeholdende familie D, medlem 2; Bpifd2; hypotetisk protein LOC512242; Lbp; lipopolysaccharid-bindende protein; lipopolysaccharid-bindende protein; lipopolysaccharid-bindende protein LPSBP; LPS-bindende protein; LPSBP; Ly88
Analyseområde 0,82 til 200 ng/ml
Assay følsomhed 0.82 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3929
Gen symbol LBP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål LBP
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min