Få mere at vide
Human LAPTM4A knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156754 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156754 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2589401Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human LAPTM4A knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LAPTM4A knockout HEK-293T