Få mere at vide
R&D Systems™ Human LAMP (NP_002329) VersaClone cDNA
Beskrivelse
The Human LAMP (NP_002329) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LAMP, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LAMP insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | hLSAMP |
| Adgangsnummer | NP_002329 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Indsæt type | 1029bp |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Human |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?