Få mere at vide
Abcam Menneskelig L1CAM knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32142897 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32142897 1.000.000 celler
32141826 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32142897 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2738361000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
L1CAM KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået med CRISPR/Cas9 X = 1 bp indsættelse Frameshift: 96%. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille kn...
L1CAM KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået med CRISPR/Cas9 X = 1 bp indsættelse Frameshift: 96%. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler