Få mere at vide
Human KLHDC3 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143753 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143753 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632421Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Human KLHDC3 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: KLHDC3 knockout HEK-293T