Få mere at vide
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219481
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 17195049
Brand: Invitrogen™ EH287RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Kininogen kvantificerer human Kininogen i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant kininogen.
Dette gen bruger alternativ splejsning til at generere to forskellige proteiner - kininogen med høj molekylvægt (HMWK) og kininogen med lav molekylvægt (LMWK). HMWK er afgørende for blodkoagulation og samling af kallikrein-kinin-systemet. Også bradykinin, et peptid, der forårsager adskillige fysiologiske virkninger, frigives fra HMWK. I modsætning til HMWK er LMWK ikke involveret i blodkoagulation. Tre transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for dette gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer alfa-1-MAP; alfa-2-thiol-proteinaseinhibitor; BDK; BK; Bradykinin; fitzgerald faktor; kininogen med høj molekylvægt; H-kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; kininogen; kininogen 1; kininogen 1-lignende 1; kininogen-1; Kininogen-1 tung kæde; Kininogen-1 let kæde; Kng; KNG1; Kng1l1; L-kininogen; lav molekylvægt (LMW ) T-kininogen II; Lav molekylvægt vækstfremmende faktor; Lysyl-bradykinin; Større akut fase protein; hoved-akutfaseprotein (alfa-1-MAP); thiostatin; T-kinin; T-kininogen 2; T-kininogen 2 tung kæde; T-kininogen 2 let kæde; T-kininogen II; T-kininogen II tung kæde; T-kininogen II let kæde; Williams-Fitzgerald-Flaujeac faktor
Analyseområde 24 til 6.000 ng/ml
Assay følsomhed 24 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3827
Gen symbol KNG1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Kininogen 1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min