Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Lupus)
Artikelnummer. 18759263 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18759263 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18759263 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5350.00 DKK
    5057.85 DKK / 0.1mg
    Spare 292.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Lupus) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Digestive/Waste
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Lupus: Kidney
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Lupus
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Produkttype Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Lupus)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only