Få mere at vide
Human KIAA1191 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157455 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32157455 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632401Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human KIAA1191 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: KIAA1191 knockout HeLa