Få mere at vide
Abcam Human KDM7A (JHDM1D) knockout A549-cellelinje
Artikelnummer. 32157889 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32157889 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32157889 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2670332x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
KDM7A KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 5 og 7 bp deletion i exon 5 og 8 bp deletion i exon 5. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/v...
KDM7A KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 5 og 7 bp deletion i exon 5 og 8 bp deletion i exon 5. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler