Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelige JNK ELISA Kit
Artikelnummer. 16861486 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN
Artikelnummer. 16861486
Brand: Proteintech™ KE0007296T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fast fase sandwich ELISA til kvantitativ bestemmelse af JNK i prøver af human og mus oprindelse
  • Til test af cellelysater
  • JNK (MAPK8, Mitogen-aktiveret proteinkinase 8, PRKM8, SAPK1, SAPK1C) tilhører MAP-kinase-underfamilien
    • Aktiveret ved dobbelt phosphorylering ved Thr-Pro-Tyr-motiv under respons på UV-lys
    • Fungerer som phosphorylat c-Jun ved N-terminale serin regulatoriske steder i Ser-63 og Ser-73, kortlægning inden for transaktiveringsdomæne
    • JNK-aktivitet unormalt forhøjet ved fedme
    • Fravær af JNK resulterer i nedsat fedme, signifikant forbedret insulinfølsomhed og forbedret insulinreceptorsignaleringskapacitet i to modeller af musefedme (ob/ob)
    • Mediator af fedme og insulinresistens og et potentielt mål for terapeutika
Behandle:
  • Antistof specifikt for JNK præ-coated på mikrobrønde
  • JNK-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for JNK for at påvise fanget JNK-protein
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001265476
Analyseområde 1,56 til 100 ng/ml
Assay følsomhed 0.1 ng/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 5599
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID P45983
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human JNK ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine