Få mere at vide
Invitrogen™ Human JMJD1B Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15339160
Skift visning
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15339160 50 μg 50µg
1 options
Artikelnummer. 15339160 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PEP0917
Synthetic Peptide
JMJD1B Synthetic Peptide, PEP-0917, from Invitrogen.
Histone demethylase that specifically demethylates 'Lys-9' of histone H3, thereby playing a central role in histone code. Demethylation of Lys residue generates formaldehyde and succinate. May have tumor suppressor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 51780
Arter Human
Oprensningsmetode purified
Adgangsnummer Q7LBC6
Fælles navn Human JMJD1B
Koncentration 200 μg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Oversigt Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Gen symbol KDM3B
Lyofiliseret, frysetørret No
Konserveringsmiddel 0.02% sodium azide
Produkttype Peptide
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Opbevaringsbuffer PBS