Få mere at vide
R&D Systems™ Human Jak1 (NP_001307852.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18743557
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18743557 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18743557 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5828.15 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 571.85 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Gene Jak1
Adgangsnummer NP_001307852.1
Gen-id (Entrez) 3716
Gene Alias EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1 EC 2.7.10.2, JTK3
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg