Få mere at vide
Abcam Menneskelig JAG2 (Jagged 2) knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32156828 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32156828 1.000.000 celler
32142316 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32156828 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2659661000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
JAG2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 20 bp deletion i exon 12 og 40 bp deletion i exon 12 og 4 bp deletion i exon 12. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 Cel...
JAG2 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 20 bp deletion i exon 12 og 40 bp deletion i exon 12 og 4 bp deletion i exon 12. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler