Få mere at vide
Human IVNS1ABP (Influenza Virus NS1A Binding Protein) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32147714 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32147714 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2584781Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Human IVNS1ABP (Influenza Virus NS1A Binding Protein) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: IVNS1ABP (Influenza Virus NS1A Binding Protein) knockout HeLa