Beskrivelse
ITGA6 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået med CRISPR/Cas9 X = 1 bp indsættelse Frameshift = 99%. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |