Få mere at vide
R&D Systems™ Human IRAK3 (NP_009130.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18793757
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18793757 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18793757 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Gene IRAK3
Adgangsnummer NP_009130.2
Gen-id (Entrez) 11213
Gene Alias ASRT5, EC 2.7.11.1, FLJ13601, IL-1 receptor-associated kinase M, interleukin-1 receptor-associated kinase 3, IRAK-3, IRAKM, IRAK-M
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg