Få mere at vide
BD Human-induceret pluripotent stamcelleanalyse og sorteringskit
Artikelnummer. 15862089
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15862089 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 15862089 Leverandør BD Leverandørnr. 562626
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til sortering og analyse af inducerede humane pluripotente stamcelle (hiPSC) kulturer og celler i færd med at blive omprogrammeret
  • Artsreaktivitet: Hu
  • Størrelse: 50 prøver
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer CD13 PerCP-™Cy 5.5, SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, TRA-1-60 PE, isotype kontrol antistoffer, BD™ compBead Plus kompensationspartikler
Mængde 50 prøver