missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-9 DuoSet ELISA
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 Plates
Beskrivelse
Indeholder
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
The Human IL-9 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-9.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 39.10 to 2500 pg/mL |
| Detekterbare analytter | IL-9 |
| Assay | Solid Phase ELISA |
| Konjugeret | Biotin |
| Krydsreaktivitet | <50%cross-species reactivity observed with species tested |
| Immunoassay-kitformat | 96-well Strip Plate |
| Produkttype | ELISA Kit |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant |
| Tilstrækkelig til | To run ELISAs on at least 5 x 96-well plates |
| Målarter | Human |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion