Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-8 Ucoated ELISA Sæt med plader
ELISA
Brand:  Invitrogen™ 88-8086-86
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15551197
  • 4465.00 DKK / Pakke med 10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Human Interleukin 8 (IL-8) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af human IL-8. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) er en pro-inflammatorisk faktor på 72 aminosyrer, som tilhører CXC-underfamilien af kemokiner og er bundet af celleoverfladereceptorerne IL-8RA og IL-8RB. IL-8 fungerer som en kemoattraktant og potent angiogen faktor. Ekspressionen og sekretionen af IL-8 kan induceres af forskellige inflammatoriske stimuli i mange celler, herunder makrofager og endotelceller. I endotelceller er IL-8 til stede i lagervesikler kaldet Weibel-Palade-legemer. IL-8, først isoleret fra osteosarkomceller, indeholder ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyresekvens) og signaler gennem CXCR1- og CXCR2-receptorerne. Tidligere nomenklatur for IL-8 inkluderer neutrofilaktiverende protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktisk protein 1 (GCP-1), monocyt-afledt neutrofilaktiverende peptid (MONAP) og protein 3-10C. IL-8 og ti andre medlemmer af CXC-kemokingen-familien danner en kemokin-genklynge i en region kortlagt til kromosom 4q. Kræftundersøgelser har vist en rolle for IL-8 i angiogenese og vækst af tumorer, og IL-8 menes at spille en rolle i patogenesen af bronchiolitis, en almindelig luftvejssygdom forårsaget af virusinfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Human IL-8 Ucoated ELISA Sæt med plader > 10 x 96 tests; HRP