Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-8 ELISA Udviklingssæt (ABTS ), PeproTech®
Beskrivelse
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) er en pro-inflammatorisk faktor på 72 aminosyrer, som tilhører CXC-underfamilien af kemokiner og er bundet af celleoverfladereceptorerne IL-8RA og IL-8RB. IL-8 fungerer som en kemoattraktant og potent angiogen faktor. Ekspressionen og sekretionen af IL-8 kan induceres af forskellige inflammatoriske stimuli i mange celler, herunder makrofager og endotelceller. I endotelceller er IL-8 til stede i lagervesikler kaldet Weibel-Palade-legemer. IL-8, først isoleret fra osteosarkomceller, indeholder ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyresekvens) og signaler gennem CXCR1- og CXCR2-receptorerne. Tidligere nomenklatur for IL-8 inkluderer neutrofilaktiverende protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktisk protein 1 (GCP-1), monocyt-afledt neutrofilaktiverende peptid (MONAP) og protein 3-10C. IL-8 og ti andre medlemmer af CXC-kemokingen-familien danner en kemokin-genklynge i en region kortlagt til kromosom 4q. Kræftundersøgelser har vist en rolle for IL-8 i angiogenese og vækst af tumorer, og IL-8 menes at spille en rolle i patogenesen af bronchiolitis, en almindelig luftvejssygdom forårsaget af virusinfektion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P10145 |
| Analyseområde | Parti-specifik |
| Assay følsomhed | Parti-specifik |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3576 |
| Gen symbol | CXCL8 |
| Sættets indhold | Fang antistof, Detektionsantistof, Protein standard, HRP-konjugat |
| Etiket eller farvestof | HRP |
| Vis mere |