Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL8/IL-8 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay følsomhed | 7.5pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Krydsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human IL-8 |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |