Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. p-7091917
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Product Code. 15551037
Brand: Invitrogen™ 88706686
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Interleukin-6 (IL-6) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymkoblede immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af human IL-6. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-6 er et gen, der koder for et cytokin, der spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet produceret af dette gen er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transskriptionel inflammatorisk respons gennem interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er impliceret i en lang række af inflammationsassocierede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil reumatoid arthritis. Forhøjede niveauer af det kodede protein er blevet fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 omfatter Kaposi Sarcoma og Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Adgangsnummer P05231
Analyseområde 2 til 200 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol CVID11,IL-21,Za11
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-6
Mål IL-6
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min