Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Kit
Beskrivelse
Human Interleukin-6 (Hu IL-6) ELISA kvantificerer Hu IL-6 i humant serum, plasma, urin eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Target: Natural and recombinant human interleukin-6 (IL-6)
Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well strip plate
Measurement: Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
Assay Range: 10.2 to 400pg/mL
Sensitivity: < 1pg/mL
Precision: Intra-assay CV < 10%; inter-assay CV < 10%
Sample Types: Cell culture supernatant, urine, serum, plasma (EDTA, sodium citrate and heparin)
Total Assay Time: 3 hours
Sample Size: 50μL
Specificity: No significant cross-reaction with with human IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFα, IFNγ, IFNα, GM-CSF, or mouse IL-6
Includes:Complete Kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, and substrates. The Reagent Kit (previously called a “Screening Set”) contains matched antibodies, standard and detection reagents but no coated plates. The Antibody Pair Kit (previously called a “MiniKit”) contains only matched antibodies and standard (no plates or detection reagents).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 10.2 to 400pg/mL |
| Assay følsomhed | <1pg/mL |
| Oversigt | Human IL-6 ELISA Kit |
| Immunoassay-kitformat | Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine |
| Specificitet | No significant cross-reaction with with human IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF, or mouse IL-6 |
| Tilstrækkelig til | 5 x 96 microplate wells |
| Sættets indhold | 30X Wash Buffer, 200mL, TMB Substrate Solution, 5 x 13mL, Streptavidin-HRP Concentrate, 250 μL, Stop Solution, 55mL, Adhesive Plate Covers, 30 ea, Biotinylated Antibody Reagent, 35mL, HRP Dilution Buffer, 70mL, Recombinant Human IL-6 Standard, 5 vials, Standard Diluent, 110mL, Anti-Human IL-6 Precoated 96-well Strip Plate, 5 ea |
| Måling | Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm |
| Præcision | Intra-assay CV <10%; inter-assay CV <10% |
| Vis mere |