Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Udviklingssæt (TMB), PeproTech®
Artikelnummer. 30089546
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
Artikelnummer. Mængde
30089546 10 x 96 tests
1 options
Artikelnummer. 30089546 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 900T16K
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ELISA
IL-6 er et gen, der koder for et cytokin, der spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet produceret af dette gen er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transskriptionel inflammatorisk respons gennem interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er impliceret i en lang række af inflammationsassocierede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil reumatoid arthritis. Forhøjede niveauer af det kodede protein er blevet fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 omfatter Kaposi Sarcoma og Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05231
Analyseområde Parti-specifik
Assay følsomhed Parti-specifik
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol Il6
Sættets indhold Fang antistof, Detektionsantistof, Protein standard, HRP-konjugat
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål IL-6
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min