Få mere at vide
Gibco™ Human IL-6 ELISA Udviklingssæt (ABTS ), PeproTech®
Artikelnummer. 30087550
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
Artikelnummer. Mængde
30087550 10 x 96 tests
1 options
Artikelnummer. 30087550 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 900K16K
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ELISA
900-K16K består af: 900-K16 (fangstantistof, detektionsantistof og proteinstandard) og AVIDIN-60UL (avidin HRP-konjugat). Human IL-6 Development Kit indeholder de nøglekomponenter, der kræves for kvantitativ måling af naturlig og/eller rekombinant human IL-6 i sandwichformat ELISA. Human IL-6 ABTS ELISA Development Kit indeholder nok materiale til at analysere målcytokinet i mindst 1.000 ELISA pladebrønde. ELISA ABTS Buffer Kit (produkt # 900-K00), som sælges separat, anbefales at blive brugt sammen med dette ABTS ELISA Development Kit for optimal ydeevne.ABTS ELISA Dette bufferkit indeholder alle nødvendige komponenter til at analysere ti 96-brøndplader ELISA (inkluderet) og indeholder detaljerede håndteringsinstruktioner.
IL-6 er et gen, der koder for en cytokin, som spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet, der produceres af dette gen, er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transkriptionel inflammatorisk respons via interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er involveret i en bred vifte af inflammationsrelaterede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil leddegigt. Forhøjede niveauer af det kodede protein er fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 inkluderer Kaposi sarkom og leddegigt samt systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05231
Analyseområde Parti-specifik
Assay følsomhed Parti-specifik
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias B-celle differentieringsfaktor; B-celle hybridom vækstfaktor; B-celle stimulerende faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridom vækstfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 forløber; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 forløber; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6B-celledifferentieringsfaktor; B-celle hybridomvækstfaktor; B-celle stimulerende faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomvækstfaktor; IfnB2; IFN-beta-2; IL6; ILg6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 forløber; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 forløber; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6;
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol Il6
Sættets indhold Dette humane IL-6 ELISA kit inkluderer fangstantistof, detektionsantistof, proteinstandard og HRP-konjugat. HRP-konjugatet pakkes separat., Detektionsantistof, Protein standard, HRP-konjugat
Etiket eller farvestof Biotin
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål IL-6
Test tid 1 time 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min