Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-5 Instant ELISA™ Kit
Artikelnummer. 15571867
Skift visning
Mængde:
128 prøver
Pakningsstørrelse:
128 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
15571867 128 prøver 128 tests
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 15571867 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS278INST
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
ELISA
The Human Interleukin 5 (Hu IL-5) ELISA kvantificerer Hu IL-5 i humant serum, plasma, cellekultursupernatanter eller andre kropsvæsker. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-5. Metodens princip The Human IL-5 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved binding af det andet (detektor) antistof til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et antistof konjugeret med enzym binder den dannede sandwich. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-5 er et cytokin, der fungerer som en vækst- og differentieringsfaktor for både B-celler og eosinofiler. IL-5 cytokin er en hovedregulator af eosinopoiesis, eosinofil modning og aktivering. Den forhøjede produktion af dette cytokin er rapporteret at være relateret til astma eller hypereosinofile syndromer. Receptoren for IL-5-cytokin er en heterodimer, hvis beta-underenhed deles med receptorerne for interleukin 3 (IL3) og kolonistimulerende faktor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5 danner sammen med dem for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13) og CSF2 en cytokin-genklynge på kromosom 5. IL-5, IL4 og IL13 har vist sig at være reguleret koordineret af langrækkende regulatoriske elementer spredt over 120 kilobaser på kromosom 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05113
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 1.45 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3567
Gen symbol EDF,IL-5,TRF
Interassay CV 10.4%
Intraassay CV 9.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds mikroplade, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Prøve fortynder, frysetørret, Standard (8-brønds strimler x 4), Vaskebufferkoncentrat, Substratopløsning, Prøve fortynder, Stop Løsning, Lysebuffer 10x, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 128 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Synonym B-celledifferentieringsfaktor 1, TRF, EDF
Mål IL-5
Test tid 15 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min