Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-35 ELISA Kit
Artikelnummer. 18017404
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. 18017404
Brand: Invitrogen™ EEL067
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
IL-35 eller Interleukin 35 er et cytokin, der tilhører IL12-familien, som produceres af regulatoriske T-celler. Det er et dimert protein sammensat af IL-12-alfa- og IL-27-beta-kæder. Medlemmer af denne klasse af cytokiner er vigtige for at påvirke T-hjælpercelledifferentiering og undertrykke inflammatorisk respons. IL-35 er kendt for at inducere proliferation af regulatoriske T-celler og reducere aktiviteten af hjælper-Th17-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P29459
Analyseområde 15,63 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 9.38 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3592
Gen symbol IL12A
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål IL-35
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min