Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-34 Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Human IL-34 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-34 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (13 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31.30 - 2000pg/mL |
| Assay følsomhed | 3.06pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human IL-34 |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 146433 |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (13uL) |
| Vis mere |