Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-23 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 12700170
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12700170
Brand: Invitrogen™ 88723786
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer . Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent . Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Sample Diluent A
Detection enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution. Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
ELISA
The Human Interleukin 23 (IL-23) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af humant IL-23. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-23 er et heterodimert cytokin sammensat af p40-underenheden af IL-12, der er disulfid-bundet til to underenheder, en p19-underenhed, der er unik for IL-23, og en p40-underenhed, der er delt med IL-12. IL-23 interagerer med IL-12Rbeta1 og en beta2-lignende receptorunderenhed med STAT4-bindende domæne, IL-23R. IL-23 udskilles af aktiverede muse- og humane dendritiske celler og er involveret i inflammationsprocessen og forbundet med autoimmune sygdomme. Muse-IL-23 viste sig ikke at inducere signifikante mængder af IFN-gamma, inducere stærk proliferation af hukommelses-T-celler (men ikke naive T-celler) og aktivere musehukommelses-T-celler til at producere det proinflammatoriske cytokin IL-17. På den anden side inducerer human IL-23 proliferation af hukommelses-T-celler, inducerer moderate niveauer af IFN-gamma og produceres af naive og hukommelses-T-celler. IL-23 spiller en vigtig rolle i stimulering af hukommelses-T-celler og er nødvendig for induktion, ekspansion, vedligeholdelse og nedstrøms effektorfunktioner af Th17-celler, som spiller en vital rolle i opregulering af neutrofile kemokiner og forskellige pro-inflammatoriske cytokiner. IL-23 interagerer med receptorerne IL-12R beta1 og IL-23R for at aktivere Jak-Stat signaleringskaskaden. IL-23 har vist sig at have potent anti-tumor og anti-metastatisk aktivitet i musemodeller af cancer, hvilket tyder på en potentiel rolle for IL-23 i terapeutisk behandling af cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q9NPF7
Analyseområde 15 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 51561
Gen symbol AI553453,CCP-1/C11,CCP1,Ctla-1,Ctla1,GZB
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-23, IL23, p40, p19
Mål IL-23
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min