Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-23 Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. 12710170
Mængde:
10 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12710170
Brand: Invitrogen™ 88723788
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Interleukin 23 (IL-23) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af humant IL-23. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-23 er et heterodimert cytokin sammensat af p40-underenheden af IL-12 disulfid-bundet med et protein p19. p19, ligesom p35 af IL-12, er biologisk inaktiv i sig selv. IL-23 interagerer med IL-12Rbeta1 og en yderligere, ny beta2-lignende receptorunderenhed med STAT4-bindingsdomæne, kaldet IL-23R. IL-23 udskilles af aktiverede muse- og humane dendritiske celler. Biologiske aktiviteter af muse-IL-23 er forskellige fra dem af muse-IL-12. Muse-IL-23 viste sig ikke at inducere signifikante mængder af IFN-γ . Muse-IL-23 inducerer stærk proliferation af hukommelses-T-celler (men ikke naive T-celler), hvorimod IL-12 ikke har nogen effekt på hukommelsesceller. Derudover kan muse-IL-23 (men ikke IL-12) aktivere musehukommelses-T-celler til at producere det proinflammatoriske cytokin IL-17. Humant IL-23 har biologiske egenskaber, som er mindre forskellige fra humant IL-12; humant IL-23 inducerer proliferation af hukommelses-T-celler og inducerer moderate niveauer af IFN-γ produktion af naive og hukommelses-T-celler sammenlignet med IL-12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q9NPF7
Analyseområde 15 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 51561
Gen symbol Il-9,P40
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, Biotin-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant cytokin til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Prøvefortynder A: 12 mL af en 1X opløsning pr. plade, Detektionsenzym: Præ-titreret Avidin-HRP, Substratløsning: Tetramethylbenzidin (TMB) substratopløsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-23, IL23, p40, p19
Mål IL-23 p19
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min