Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Kit
Artikelnummer. 15551747
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15551747
Brand: Invitrogen™ BMS2242
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-1beta
Biotin-Conjugate anti-human IL-1beta monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-1beta Standard lyophilized, 500pg/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Det humane interleukin-1beta (Hu IL-1β ) ELISA kvantificerer Hu IL-1β i humant serum, plasma, urin eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01584
Analyseområde 3,9 til 250 pg/ml
Assay følsomhed 0.3 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3553
Gen symbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 8.6%
Intraassay CV 5.1
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, Kontrolelementer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Catabolin, Interleukin-1 beta, IL1F2
Mål IL-1 beta
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min