Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1b høj følsomhed ELISA Kit
Artikelnummer. 30054496
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
30054496 96 prøver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 30054496 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS2242HS
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
ELISA
Human High Sensitivity Interleukin 1 beta (Hu HS IL-1B) ELISA kvantificerer Hu HS IL-1β i humant serum, plasma, urin eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu HS IL-1beta Metodens princip The Human HS IL-1B solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Et særligt amplifikationsreagenstrin tilføjes for at opnå den høje følsomhedsevne. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01584
Analyseområde 0,16 til 10,0
Assay følsomhed 0.05 pg/mL
Oversigt Human IL-1b høj følsomhed ELISA Kit
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3553
Gen symbol IL1B
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 6.7
Sættets indhold Forbelagt mikrobrøndsplade, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Amplifikationsreagens I, Amplifikationsreagens II, Vaskebufferkoncentrat, Substratopløsning, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Opbevaringskrav Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C. Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål IL-1 beta
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 18 hrs