Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-17F ELISA Kit
Artikelnummer. 15581537
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15581537
Brand: Invitrogen™ BMS20372
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human IL-17F
Biotin-Conjugate anti-human IL-17F polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-17F Standard lyophilized, 4ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Det menneskelige interleukin-17F (Hu IL-17F) ELISA kvantificerer Hu IL-17F i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-17F. Metodens princip The Human IL-17F solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-17F (Interleukin 17F, CTLA-8)) er et cytokin, der tilhører IL-17-familien, som produceres af inflammatoriske celler såsom aktiverede T-celler, mastceller og basofiler. IL-17F er involveret i allergisk luftvejsinflammation og kan inducere adskillige cytokiner, kemokiner og adhæsionsmolekyler i bronkiale epitelceller, veneendotelceller, fibroblaster og eosinofiler. IL-17F kan udskilles som en homodimer eller en heterodimer med IL17A. Det virker ved at binde til type I-receptoren, IL-17R, og hjælper med rekruttering af monocytter og neutrofiler på inflammationsstedet ved at øge kemokinproduktionen. IL-17F stimulerer også induktion af andre pro-inflammatoriske cytokiner TNF alfa, IL-1 beta, IL-6 og IL-8, og rapporter tyder kraftigt på involvering af IL-17 i adskillige kroniske inflammatoriske sygdomme såsom reumatoid arthritis, psoriasis og multipel sklerose. TGF-beta (differentiering) og IL-23 (udvidelse) er nødvendige for induktion og vedligeholdelse af Th17 (IL-17-producerende) celler, som igen inducerer de andre pro-inflammatoriske cytokiner. IL-17F produceres og eksisterer som en homo-dimer med homologi til et herpesvirus tidligt protein, er et af de seks medlemmer (IL-17A-F) af denne cytokinfamilie og er velkarakteriseret og stærkt udtrykt af aktiverede effektorhukommelses-T-celler. IL-17F har vist sig at hæmme angiogenesen af endotelceller og inducere endotelceller til at producere IL2, TGFB1/TGFB og monocyt kemoattraktant protein-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q96PD4
Analyseområde 15,6 til 1.000 pg/ml
Assay følsomhed 3.3 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 112744
Gen symbol CANDF6,IL-17 F,ML-1,ML1
Interassay CV 6.5%
Intraassay CV 7.3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin 17 F, Cytokine ML1
Mål IL-17 F
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min