Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-17F (NP_443104.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18740917
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18740917 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18740917 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Gene IL-17F
Adgangsnummer NP_443104.1
Gen-id (Entrez) 112744
Gene Alias Cytokine ML-1, IL17F, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg