Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-17D (NP_612141.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18742337
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18742337 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18742337 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Gene IL-17D
Adgangsnummer NP_612141.1
Gen-id (Entrez) 53342
Gene Alias FLJ30846, IL17D, IL-17Dinterleukin 27, IL-22, IL-27interleukin-17D, IL27interleukin-27, interleukin 17D, Interleukin-27
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg